주요 문서
M47353
Sigma-Aldrich
mono-Methyl glutarate
95%
동의어(들):
Monomethyl glutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩55,419
25 G
₩191,328
₩55,419
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩55,419
25 G
₩191,328
About This Item
Linear Formula:
HOOC(CH2)3COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
146.14
Beilstein:
1762381
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩55,419
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
95%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
150-151 °C/10 mmHg (lit.)
density
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CCCC(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
IBMRTYCHDPMBFN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Abrupt changes in the concentrations of five prostatic tumor-associated markers in serum after acute myocardial infarction.
D Hardeman et al.
Clinical chemistry, 38(4), 605-607 (1992-04-01)
Issan Zhang et al.
Cell death discovery, 4, 41-41 (2018-10-12)
Glioblastoma multiforme is one of the most aggressive brain tumors and current therapies with temozolomide or suberoylanilide hydroxamic acid (SAHA, vorinostat) show considerable limitations. SAHA is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor that can cause undesirable side effects due to the