주요 문서
M32100
Sigma-Aldrich
Methyl 4-bromocrotonate
85%, technical grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩147,378
100 G
₩389,557
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩147,378
100 G
₩389,557
About This Item
Linear Formula:
BrCH2CH=CHCO2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
179.01
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩147,378
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Grade
technical grade
Quality Level
분석
85%
양식
liquid
불순물
<15% 2(5H)-furanone
refractive index
n20/D 1.501 (lit.)
bp
83-85 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.522 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)\C=C\CBr
InChI
1S/C5H7BrO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-3H,4H2,1H3/b3-2+
InChI key
RWIKCBHOVNDESJ-NSCUHMNNSA-N
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
197.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
92 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)