주요 문서
M20404
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
98%
동의어(들):
3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩56,840
10 G
₩318,101
₩56,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩56,840
10 G
₩318,101
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
211.09
Beilstein:
3699636
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩56,840
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
mp
206-209 °C (dec.) (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccc(N)c(N)c1
InChI
1S/C7H10N2O.2ClH/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5;;/h2-4H,8-9H2,1H3;2*1H
InChI key
SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)