주요 문서
M11006
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzyl alcohol
98%
동의어(들):
m-Anisyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩66,584
₩66,584
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩66,584
About This Item
Linear Formula:
CH3OC6H4CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
138.16
Beilstein:
2042063
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩66,584
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
98%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.540 (lit.)
bp
250 °C/723 mmHg (lit.)
density
1.112 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COc1cccc(CO)c1
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI key
IIGNZLVHOZEOPV-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Elyse A Baroncini et al.
International journal of biological macromolecules, 113, 1041-1051 (2018-03-06)
Growing environmental and economic concerns as well as the uncertainty that accompanies finite petrochemical resources contributes to the increase in research and development of bio-based, renewable polymers. Concurrently, industrial and consumer demand for smaller, safer, and more flexible technologies motivates