주요 문서
M073000
Sigma-Aldrich
2-Cyanoethyl N,N,N′,N′-tetraisopropylphosphorodiamidite
동의어(들):
Bis(diisopropylamino)(2-cyanoethoxy)phosphine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
{[(CH3)2CH]2N}2POCH2CH2CN
CAS Number:
Molecular Weight:
301.41
Beilstein:
3590103
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
분석
≥99% (31P-NMR)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
bp
100 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
0.949 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H32N3OP/c1-12(2)17(13(3)4)20(19-11-9-10-16)18(14(5)6)15(7)8/h12-15H,9,11H2,1-8H3
InChI key
RKVHNYJPIXOHRW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
119.3 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48.5 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)