주요 문서
L880000-HH
Sigma-Aldrich
DCI Activator
configured for PerkinElmer 8900, configured for Polygen, 0.25M
동의어(들):
DCI activator solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
Quality Level
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
포장
pkg of 6 × 120 mL (L880012-06)
pkg of 6 × 200 mL (L880020-06)
농도
29-33 g/L (Dicyanoimidazole, titration)
불순물
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear
호환성
configured for PerkinElmer 8900
configured for Polygen
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Dicyanoimidazole / Acetonitrile 3/100 (w/v)
픽토그램
FlameCorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
41.0 °F
Flash Point (°C)
5 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)