주요 문서
L550001-HH
Sigma-Aldrich
Cap B2
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
동의어(들):
Cap B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
포장
pkg of 1 × 1.25 L (L550251-01)
불순물
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
호환성
configured for ÄKTA® and OligoPilot®
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Acetonitrile / Pyridine 6/4 (v/v)
법적 정보
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
62.6 °F
Flash Point (°C)
17 °C
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)