주요 문서
L520021-HH
Sigma-Aldrich
DCA Deblock
5%, with Toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
포장
pkg of 4 × 4 L L520421-04
농도
70.3-83.8 g/L (titration)
불순물
≤150 ppm water content (Karl Fischer)
색상
clear Appearance of Solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
신호어
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Lact. - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
39.2 °F
Flash Point (°C)
4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)