문서
L493147
4-BROMO-2-(2-(OXO(3-TOLUIDINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H20BrN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
494.349
MDL number:
기타 정보