문서
L386529
4-(2-(3-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C24H22N2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
418.453
MDL number:
기타 정보