문서
L254681
2-((2-(ACETYLAMINO)-6-OXO-1,6-DIHYDRO-9H-PURIN-9-YL)METHOXY)ETHYL ACETATE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C12H15N5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
309.284
MDL number:
기타 정보