문서
L187186
6-AMINO-3-ETHYL-4-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C15H14N4O
CAS Number:
Molecular Weight:
266.305
MDL number:
기타 정보