문서
L151173
4-(BENZYLIDENEAMINO)-6-METHYL-3-THIOXO-3,4-DIHYDRO-1,2,4-TRIAZIN-5(2H)-ONE
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C11H10N4OS
CAS Number:
Molecular Weight:
246.293
MDL number:
기타 정보