주요 문서
L060002-HH
Sigma-Aldrich
Oxidizer 0.02M
동의어(들):
Oxidizer
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
L060002-HH 제품은 고객 맞춤형 제품으로 웹사이트에서 판매할 수 없습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
포장
pkg of 4 × 2.5 L (L060252-04)
농도
5.4-6.6 g/L iodine (titration)
색상
clear brownish, solution
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Tetrahyrofurane/Water/Pyridine/Iodine 66/12/22/0.6 (v/v/v/w)
픽토그램
FlameHealth hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system, Thyroid
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
<50.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
< 10 °C - closed cup
개인 보호 장비
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)