주요 문서
L050000-HH
Sigma-Aldrich
Cap B
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
유형
for DNA synthesis
제품 라인
Proligo Reagents
포장
pkg of 4 × 2 L (L050200-04)
pkg of 1 × 2.5 L (L050250-01)
pkg of 4 × 2.5 L (L050250-04)
pkg of 1 × 4 L (L050400-01)
pkg of 4 × 4 L (L050400-04)
불순물
≤200 ppm water content (Karl Fischer)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
제조 메모
Tetrahydrofurane / N-Methylimidazole / Pyridine 8/1/1 (v/v/v)
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Respiratory system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
6.1 °F
Flash Point (°C)
-14.4 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)