주요 문서
KN8972453008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 800 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 3.8 μm × 5 μm
동의어(들):
897245-3008
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩353,626
₩353,626
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩353,626
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩353,626
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897245-3008
파라미터
800 MHz frequency
길이 × 챔버 × 동심도
8 in. × 3.8 μm × 5 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
  • ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
  • Wall thickness 0.375 mm
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)