주요 문서
KN8972410009
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 600-700 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 11 μm × 13 μm
동의어(들):
897241-0009
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩304,602
₩304,602
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩304,602
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩304,602
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897241-0009
파라미터
600-700 MHz frequency
길이 × 챔버 × 동심도
9 in. × 11 μm × 13 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
  • ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
  • Wall thickness 0.375 mm
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)