주요 문서
KN8971500008
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., thrift N-51A glass
frequency 500 MHz, L × camber × concentricity 8 in. × 9 μm × 13 μm
동의어(들):
897150-0008
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 EA
₩109,113
₩109,113
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
크기 선택
보기 변경
5 EA
₩109,113
About This Item
UNSPSC 코드:
41121705
NACRES:
SB.32
₩109,113
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
material
borosilicate glass tube
colorless tube
특징
neck thread push fit
제조업체/상표
Kimble® 897150-0008
파라미터
500 MHz frequency
길이 × 챔버 × 동심도
8 in. × 9 μm × 13 μm
튜브 직경
5 mm
벽 두께
0.38 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
5 mm thrift tubes are manufactured from N-51A borosilicate glass. Wall thickness for these tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
특징 및 장점
  • Manufactured from borosilicate glass 5.1
  • Attached polyethylene caps
  • OD 5 mm
  • Wall thickness 38 mm (0.01475 in.)
법적 정보
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)