Key Documents
JRD0151
Sigma-Aldrich
3-(2-Fluorophenyl)isoxazole-5-carbaldehyde
AldrichCPR
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H6FNO2
Molecular Weight:
191.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
SMILES string
Fc1ccccc1-c2cc(C=O)on2
InChI
1S/C10H6FNO2/c11-9-4-2-1-3-8(9)10-5-7(6-13)14-12-10/h1-6H
InChI key
XKEKTJAIKFOVIQ-UHFFFAOYSA-N