주요 문서
528315
Sigma-Aldrich
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde
98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩202,797
₩202,797
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩202,797
About This Item
Linear Formula:
(NCCH2CH2)(C2H5)NC6H3(CH3)CHO
CAS Number:
Molecular Weight:
216.28
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩202,797
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
64-67 °C (lit.)
작용기
aldehyde
amine
nitrile
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCN(CCC#N)c1ccc(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C13H16N2O/c1-3-15(8-4-7-14)13-6-5-12(10-16)11(2)9-13/h5-6,9-10H,3-4,8H2,1-2H3
InChI key
VTXVKMVZEXXUIC-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2-Methyl-N-ethyl-N-(2-cyanoethyl)-4-aminobenzaldehyde may be used to synthesize 2,6-bis[2-methyl-4(N-ethyl-N-ethylacetonitrile)aniline]cyclohexanone and (1E,4E)-1,5-bis[2-methyl-4(N-ethyl-Nethylacetonitrile)aniline]-1,4-pentadiene-3-one.[1]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Waqas Ahmad et al.
Chemical biology & drug design, 83(6), 670-681 (2014-01-11)
Arachidonic acid and its metabolites have generated a heightened interest due to their significant role in inflammation. Inhibiting the enzymes involved in arachidonic acid metabolism has been considered as the synergistic anti-inflammatory effect. A series of novel curcumin diarylpentanoid analogues