주요 문서
JKA8022
Sigma-Aldrich
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
동의어(들):
Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩594,689
₩594,689
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩594,689
About This Item
Linear Formula:
R(O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)8
UNSPSC 코드:
51171641
NACRES:
NA.23
₩594,689
예상 입고일2025년 5월 23일세부사항
벌크 견적 요청
제품명
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
양식
solid
분자량
average Mn 20000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Tong, X. and F. Yang
Biomaterials, 35(6) (2014)