주요 문서
JKA8018
Sigma-Aldrich
8arm-PEG40K-COOH
hexaglycerol core, average Mn 40,000
동의어(들):
8arm-PEG-COOH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
R(O(CH2CH2O)nCH2COOH)8
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mn 40,000
반응 적합성
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: 8-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
8arm PEG Carboxyl. Crosslinks into hydrogels. Carboxyl group binds amino or other acid reactive chemical groups.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Dai, L., et al.
Scientific Reports, 4 (2014)
문서
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.