주요 문서
JKA7017
Sigma-Aldrich
4arm-PEG40K-Succinimidyl Glutarate
average Mn 40,000
동의어(들):
4arm-PEG-Succinimidyl Glutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C(CH2O(CH2CH2O)nCOCH2CH2CH2COOC4H4O2N)4
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mn 40,000
반응 적합성
reactivity: amine reactive
폴리머 구조
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=C(CCCC(OCCOCCOCC(COCCOCCOC(CCCC(ON1C(CCC1)=O)=O)=O)(COCCOCCOC(CCCC(ON2C(CCC2)=O)=O)=O)COCCOCCOC(CCCC(ON3C(CCC3)=O)=O)=O)=O)ON4C(CCC4=O)=O.[R]
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
4arm PEG Succinimidyl Glutarate. Hydrogel PEG. Cleavable PEG linker. The ester linker between PEG and NHS ester enables the feature of “degradable" hydrogels.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Sargeant, T.D., et al.
Acta Biomaterialia, 8(1) (2012)
문서
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.