주요 문서
JKA4106
Sigma-Aldrich
Succinimidyl Succinamide-PEG5K-Succinimidyl Succinamide
average Mn 5000
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C4H4O2NOOCCH2CH2CONH(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2COOC4H4O2N
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.23
양식
solid
분자량
average Mn 5000
저장 온도
−20°C
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)