주요 문서
JKA3115
Sigma-Aldrich
mPEG20K
average Mn 20,000, Maleimide, thiol reactive
동의어(들):
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
제품명
mPEG20K-MAL, average Mn 20,000
양식
solid
분자량
average Mn 20,000
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.5
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)