주요 문서
JKA3033
Sigma-Aldrich
mPEG10K
average Mn 10,000, propionaldehyde, amine reactive
동의어(들):
mPEG-Propionaldehyde, Polyethylene glycol, mPEG-ALD, Methoxy-PEG-Propionaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 G
₩443,149
₩443,149
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 G
₩443,149
About This Item
Linear Formula:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2COH
UNSPSC 코드:
12162002
NACRES:
NA.23
₩443,149
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
제품명
mPEG10K-Propionaldehyde, average Mn 10,000
양식
solid
분자량
average Mn 10,000
반응 적합성
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: N-terminal amine reactive
폴리머 구조
shape: linear
functionality: monofunctional
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Methoxy PEG Propionaldehyde. N-terminal amine reactive PEG; reacts at pH 5-8 in the presence of a reducing reagent.
애플리케이션
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
법적 정보
Product of JenKem Technology
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Xue, X., et al.
Process. Biochem., 49(7) (2014)