주요 문서
I3777
Sigma-Aldrich
Indole-3-acetic hydrazide
97%
동의어(들):
3-Indolylacetic acid hydrazide, NSC 17812, NSC 63799
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩310,895
₩310,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩310,895
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11N3O
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩310,895
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
97%
mp
142-145 °C (lit.)
SMILES string
NNC(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H11N3O/c11-13-10(14)5-7-6-12-9-4-2-1-3-8(7)9/h1-4,6,12H,5,11H2,(H,13,14)
InChI key
GYHLCXMCGCVVCG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Reactant for preparation of:
  • Antifungal agents
  • Anticonvulsant agents
  • Alpha-4 (α4) integrin antagonists
  • A fluorescent analogue of UDP-N-acetylglucosamine
  • Antioxidant agents with myocardial protection properties
  • Antagonist agents of neuropeptide Y receptors
  • Antibacterial agents
  • Potential monoamine oxidase inhibitors
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)