주요 문서
I26809
Sigma-Aldrich
Isopropyl sulfide
99%
동의어(들):
Diisopropyl sulfide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩422,748
100 G
₩852,702
₩422,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩422,748
100 G
₩852,702
About This Item
Linear Formula:
[(CH3)2CH]2S
CAS Number:
Molecular Weight:
118.24
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩422,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
99%
refractive index
n20/D 1.4379 (lit.)
bp
120 °C/763 mmHg (lit.)
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)SC(C)C
InChI
1S/C6H14S/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
XYWDPYKBIRQXQS-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
44.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
7 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Stanisław Popiel et al.
Analytica chimica acta, 837, 52-63 (2014-07-09)
Novel solid-phase microextraction (SPME) fibres containing methyl, ethyl, butyl acrylate and methacrylate were first prepared by a sol-gel technique and investigated for determination of selected organoarsenic compounds (lewisite, methyldichloroarsine, phenyldichloroarsine, diphenylchloroarsine and triphenylarsine) from water samples. The influence of sorption