주요 문서
HF101
Sigma-Aldrich
Hall Device Chip
HF101
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩318,406
₩318,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩318,406
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NC.13
₩318,406
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
material
gold/chromium electrode (Au/Cr)
설명
die layer thickness 300 nm SiO2
die layer thickness 36 nm boron nitride
electrode layer thickness 60 nm gold
특징
BN/SiO2 coating
optimized for hall
포장
pkg of 16 non-diced devices
제조업체/상표
HF101
die thickness
525 μm , silicon
전극 크기
10 nm , chrome
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)