주요 문서
H59109
Sigma-Aldrich
3-Hydroxytetrahydrofuran
ReagentPlus®, 98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩66,889
₩66,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩66,889
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H8O2
CAS Number:
Molecular Weight:
88.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩66,889
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
vapor pressure
760 mmHg ( 181 °C)
Quality Level
제품 라인
ReagentPlus®
분석
98%
refractive index
n20/D 1.45 (lit.)
bp
181 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c5-4-1-2-6-3-4/h4-5H,1-3H2
InChI key
XDPCNPCKDGQBAN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
177.8 °F - closed cup
Flash Point (°C)
81 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)