주요 문서
H43601
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methylquinoline
97%
동의어(들):
4-Methyl-2-quinolinol, 4-Methylcarbostyril
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩161,081
₩161,081
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩161,081
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H9NO
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩161,081
출고 가능일2025년 4월 21일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
221-223 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)nc2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-7-6-10(12)11-9-5-3-2-4-8(7)9/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI key
APLVPBUBDFWWAD-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Markus Brinkmann et al.
Chemical research in toxicology, 32(4), 698-707 (2019-03-22)
Hydroxylation of polyaromatic compounds through cytochromes P450 (CYPs) is known to result in potentially estrogenic transformation products. Recently, there has been an increasing awareness of the importance of alternative pathways such as aldehyde oxidases (AOX) or N-methyltransferases (NMT) in bioactivation