Key Documents
H38403
Sigma-Aldrich
2-Hydroxymethyl-1,4-benzodioxan
97%
동의어(들):
1,4-Benzodioxan-2-methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H10O3
CAS Number:
Molecular Weight:
166.17
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
97%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
OCC1COc2ccccc2O1
InChI
1S/C9H10O3/c10-5-7-6-11-8-3-1-2-4-9(8)12-7/h1-4,7,10H,5-6H2
InChI key
GWQOQQVKVOOHTI-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)