주요 문서
H3145
Sigma-Aldrich
Sodium (S)-3-hydroxybutyrate
~97%
동의어(들):
(S)-3-Hydroxybutanoic acid sodium salt, (S)-3-Hydroxybutyric acid sodium salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H7NaO3
CAS Number:
Molecular Weight:
126.09
Beilstein:
1720567
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352000
PubChem Substance ID:
분석
~97%
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[Na+].C[C@H](O)CC([O-])=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)