주요 문서
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconic acid
98%
동의어(들):
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 G
₩273,441
50 G
₩1,362,638
₩273,441
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 G
₩273,441
50 G
₩1,362,638
About This Item
Linear Formula:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
144.13
Beilstein:
1723581
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩273,441
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
98%
mp
195-196 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
InChI key
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)