주요 문서
H1259
Sigma-Aldrich
1,1,2,2-Tetrakis(p-hydroxyphenyl)ethane
powder
동의어(들):
1,1,2,2-Ethanetetra-p-phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H22O4
CAS Number:
Molecular Weight:
398.45
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
양식
powder
불순물
≤10% residual solvent
색상
white to off-white
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(C(c2ccc(O)cc2)c3ccc(O)cc3)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C26H22O4/c27-21-9-1-17(2-10-21)25(18-3-11-22(28)12-4-18)26(19-5-13-23(29)14-6-19)20-7-15-24(30)16-8-20/h1-16,25-30H
InChI key
HDPBBNNDDQOWPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)