주요 문서
GF99717597
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 300 x 300mm, 0.05mm thickness, as rolled - condition c, precipitation hardenable, light tight (lt)
동의어(들):
FE280290
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩657,213
5 EA
₩2,497,306
₩657,213
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩657,213
5 EA
₩2,497,306
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
₩657,213
예상 입고일2025년 5월 29일세부사항
벌크 견적 요청
설명
condition c (precipitation hardenable)
light tight (lt)
양식
foil (as rolled
quarter hard)
제조업체/상표
Goodfellow 997-175-97
크기 × 두께
300 mm × 300 mm × 0.05 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)