주요 문서
GF99701668
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), sheet, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, natural
동의어(들):
ET303200
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩677,513
₩677,513
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩677,513
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩677,513
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
양식
sheet
제조업체/상표
Goodfellow 997-016-68
크기
300 × 300 mm
두께
20 mm
색상
natural
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)