주요 문서
GF99693725
Bronze
powder, Cu89%/Sn11%, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, condition atomized
동의어(들):
CU096010
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
30102011
NACRES:
NA.23
제품 GF99693725은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 996-937-25
중량
100 g
최대 입자 크기
150 (micron)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)