주요 문서
GF98055131
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), rod, diam. 3 mm, L 300 mm
동의어(들):
FP347905
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩239,743
5 EA
₩970,746
10 EA
₩1,773,713
₩239,743
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩239,743
5 EA
₩970,746
10 EA
₩1,773,713
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩239,743
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 980-551-31
길이
300 mm
직경
3 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)