주요 문서
GF96979291
Cobalt/Silicon/Molybdenum/Iron/Boron/Niobium
foil, thickness 0.023 mm, Co78%/Si 9%/Mo 5%/Fe 4%/B 2%/Nb 2%, length 5 m, coil width 20 mm
동의어(들):
CO840230
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
제품 GF96979291은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 969-792-91
길이
5 m
코일 너비
20 mm
두께
0.023 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)