주요 문서
GF96916573
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
foil, 20m coil, 2.5mm coil width, 0.50mm thickness, as drawn
동의어(들):
NI050311
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,038,041
₩1,038,041
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,038,041
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,038,041
예상 입고일2025년 5월 30일세부사항
벌크 견적 요청
설명
temper (hard)
양식
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 969-165-73
길이 × 너비 × 두께
20 m × 2.5 mm × 0.50 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)