주요 문서
GF96516434
Manganin® - resistance alloy
wire, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 10 m, 0.18 mm diameter
동의어(들):
CU065138
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
제품 GF96516434은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
wire
제조업체/상표
Goodfellow 965-164-34
길이
10 m
직경
0.18 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)