주요 문서
GF95499466
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 50m length, 0.05mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
동의어(들):
CU065815
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩676,092
₩676,092
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩676,092
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩676,092
예상 입고일2025년 3월 07일세부사항
벌크 견적 요청
설명
polyimide insulation
양식
wire (insulated)
제조업체/상표
Goodfellow 954-994-66
길이
50 m
컨덕터 직경
0.05 mm
단열제 두께
0.004 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)