주요 문서
GF94811092
Stainless steel - AISI 316l
tube, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 200 mm, outside diameter 2.1 mm, wall thickness 0.25 mm
동의어(들):
FF217300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
11171600
NACRES:
NA.23
GF94811092 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
tubes
제조업체/상표
Goodfellow 948-110-92
길이
200 mm
O.D.
2.1 mm
벽 두께
0.25 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)