주요 문서
GF94766619
Aluminum alloy 6082, Al97.4Si1Mg0.9Mn0.7
foil, thickness 1.0 mm, Al97.4%/Si 1%/Mg 0.9%/Mn 0.7%, size 300 × 300 mm, temper t6
동의어(들):
AL220300
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
GF94766619 제품과 관련한 질문은 현지 머크 영업소 또는 판매 사원에게 문의해 주십시오. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
foil
제조업체/상표
Goodfellow 947-666-19
크기
300 × 300 mm
두께
1.0 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Product of Goodfellow
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)