주요 문서
GF94703283
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 2m coil, 0.04mm thickness, annealed
동의어(들):
CU060240
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩2,396,923
₩2,396,923
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩2,396,923
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩2,396,923
예상 입고일2025년 6월 05일세부사항
벌크 견적 요청
양식
annealed
foil (coil)
제조업체/상표
Goodfellow 947-032-83
크기 × 두께
2 m × 0.04 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
법적 정보
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. What is the width of the GF94703282 coil?
    1 답변
    1. The coil width is 200 mm, and for this product number, it would be 2 meters in length.