주요 문서
GF94612585
Polyamide - Nylon 4, 6
(PA 4,6), rod, diam. 10 mm, L 1000 mm
동의어(들):
AM347910
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
제품 GF94612585은(는)귀하의 국가에서 현재 판매되지 않습니다. 고객지원팀으로 연락바랍니다.
양식
rod
제조업체/상표
Goodfellow 946-125-85
길이
1000 mm
직경
10 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)