주요 문서
GF94438929
Polyimide
(PI), film, thickness 0.05 mm, L 1 m, grade kapton hn
동의어(들):
IM301300
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,154,766
₩1,154,766
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,154,766
About This Item
UNSPSC 코드:
12352100
NACRES:
NA.23
₩1,154,766
예상 입고일2025년 6월 09일세부사항
벌크 견적 요청
양식
film
제조업체/상표
Goodfellow 944-389-29
길이
1 m
두께
0.05 mm
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
법적 정보
Product of Goodfellow
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)