주요 문서
GF94170438
Aluminum-manganese alloy, Al98Mn2
100g lump, 10mm max. lump size
동의어(들):
AJ186100
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,477,333
₩1,477,333
예상 입고일2025년 3월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,477,333
About This Item
UNSPSC 코드:
12352311
NACRES:
NA.23
₩1,477,333
예상 입고일2025년 3월 25일세부사항
벌크 견적 요청
양식
lumps
제조업체/상표
Goodfellow 941-704-38
중량
100 g
최대 종괴 크기
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)