주요 문서
GF93251741
Titanium-aluminum-vanadium alloy, Ti90Al6V4
powder, 450micron max. particle size, spherical powder, 200g
동의어(들):
TI016010
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EA
₩1,206,226
₩1,206,226
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 EA
₩1,206,226
About This Item
UNSPSC 코드:
11101711
NACRES:
NA.23
₩1,206,226
예상 입고일2025년 6월 03일세부사항
벌크 견적 요청
양식
powder
제조업체/상표
Goodfellow 932-517-41
중량
200 g
최대 입자 크기
450 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)